Learn More
Éster bis(terc-butílico) del ácido (3S,3'S,5S,5'S,6R,6'R)3,3'-[[(fenilmetil)imino]bis[(3S)-3-hidroxi-4,1-butanodiil]]bis[2-oxo-5,6-difenil-4-morfolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S,3'S,5S,5'S,6R,6'R)3,3'-(((Phenylmethyl)imino)bis((3S)-3-hydroxy-4,1-butanediyl))bis(2-oxo)-5,6-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid Bis(tert-butyl) Ester |
| CAS | 869111-60-4 |
| Fórmula molecular | C57 H67 N3 O10 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C57H67N3O10/c1-56(2,3)69-54(65)59-46(52(63)67-50(42-28-18-10-19-29-42)48(59)40-24-14-8-15-25-40)34-32-44(61)37-58(36-39-22-12-7-13-23-39)38-45(62)33-35-47-53(64)68-51(43-30-20-11-21-31-43)49(41-26-16-9-17-27-41)60(47)55(66)70-57(4,5)6/h7-31,44-51,61-62H,32-38H2,1-6H3/t44-,45+,46-,47+,48-,49-,50+,51+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](C(=O)O[C@@H]([C@@H]1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CC[C@H](CN(CC4=CC=CC=C4)C[C@H](CC[C@H]5C(=O)O[C@@H]([C@@H](N5C(=O)OC(C)(C)C)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 954.16 |