Learn More
(3S)-3-hidroxidihidrofurano-2(3H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one |
| CAS | 52079-23-9 |
| Fórmula molecular | C4 H6 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2(3H)-Furanone, dihydro-3-hydroxy-, (3S)-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3-hydroxy-, (S)-, (3S)-Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, (3S)-3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, (3S)-3-Hydroxyoxolan-2-one, (3S)-3-Hydroxytetrahydrofuran-2-one, (3S)-Dihydro-3-hydroxy-2(3H)furanone, (S)-(-)-α-Hydroxy-γ-butyrolactone, (S)-3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, (S)-α-Hydroxy-γ-butyrolactone, (S)-3-Hydroxydihydro-2(3H)-furanone, L-α-Hydroxy-γ-butyrolactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CCOC1=O |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-hidroxioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 102.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0317 |