Learn More
(-)-(3S)-3-Hidroxi Quinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-(3S)-3-Hydroxy Quinine |
| CAS | 78549-61-8 |
| Fórmula molecular | C20H24N2O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-20(24)12-22-9-7-13(20)10-18(22)19(23)15-6-8-21-17-5-4-14(25-2)11-16(15)17/h3-6,8,11,13,18-19,23-24H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,18-,19+,20+/m0/s1 |
| SMILES | COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4(C=C)O)O |
| Nombre IUPAC | (2S,4S,5S)-5-etenil-2-[(R)-hidroxi-(6-metoxiquinolin-4-il)metil]-1-azabiciclo[2.2.2]octan-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 340.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.179 |