Learn More
(3S)-3-Hidroxiquinidina, TRC
Código de producto. 30404013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404013 10 mg
30395694 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95323010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53467-23-5
Fórmula molecular C20 H24 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 340.42
Nombre IUPAC (2R,4S,5S)-5-etenil-2-[(S)-hidroxi-(6-metoxiquinolina-4-il)metil]-1-azabiciclo[2.2.2]octan-5-ol
SMILES COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@]4(O)C=C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-3-Hydroxy Quinidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-20(24)12-22-9-7-13(20)10-18(22)19(23)15-6-8-21-17-5-4-14(25-2)11-16(15)17/h3-6,8,11,13,18-19,23-24H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,18+,19-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1787
Porcentaje de pureza >95%