Learn More
(3S)-(-)-3-Acetamidopirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397796 1 g 1 g
11307806 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12927.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114636-31-6 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114636-31-6
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.18
Número MDL MFCD00082748
Clave InChI HDCCJUCOIKLZNM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3s---3-acetamidopyrrolidine, s-n-pyrrolidin-3-yl acetamide, n-3s-pyrrolidin-3-yl acetamide, s-3-acetamidopyrrolidine, acetamide, n-3s-3-pyrrolidinyl, n-3-pyrrolidinyl acetamide #, +-n-3r-pyrrolidin-3-yl acetamide, s-3-acetamido-pyrrolidine, 3s-3-acetamidopyrrolidine, s-n-pyrrolidin-3-ylacetamide
PubChem CID 7021471
Nombre IUPAC N-[(3S)-pirrolidin-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)NC1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Punto de fusión 52°C to 57°C
Punto de ebullición 70°C to 72°C (40 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 4904139
Rotación óptica −46.5° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%