Learn More
Éster etílico del ácido (3S)-3,4-dihidroxibutanoico (~90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-3,4-Dihydroxybutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 108585-47-3 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3S)-3,4-Dihydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-3,4-Dihydroxybutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O4/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,7-8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (3S)-3,4-dihidroxibutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 148.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0736 |