Learn More
(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-clorofenil)metil]fenoxi]tetrahidrofurano, Mikromol
Descripción
(3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-clorofenil)metil]fenoxi]tetrahidrofurano, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| CAS | 915095-89-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (3S)-3-[4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17H16BrClO2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Empagliflozin Impurity I, (S)-3-(4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran; |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C1=C(C=CC(=C1)O[C@H]2CCOC2)CC3=CC(=CC=C3Cl)Br |
| Peso molecular (g/mol) | 367.66 |
| Mostrar más |