Learn More
(3S)-3-[4-[(2-Clorofenil)metil]fenoxi]tetrahidrofurano, TRC
Código de producto. 30358600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358600 50 mg 50 miligramos
30353725 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC35060850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2517968-35-1
Fórmula molecular C17H17ClO2
Peso molecular (g/mol) 288.77
Sinónimo (S)-3-(4-(2-Chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran
Nombre IUPAC (3S)-3-[4-[(2-clorofenil)metil]fenoxi]oxolano
SMILES Clc1ccccc1Cc2ccc(O[C@H]3CCOC3)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-3-[4-[(2-Chloro-phenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClO2/c18-17-4-2-1-3-14(17)11-13-5-7-15(8-6-13)20-16-9-10-19-12-16/h1-8,16H,9-12H2/t16-/m0/s1