Learn More
(3S)-3-[4-[(2-Cloro-5-yodofenil)metil]fenoxi]tetrahidrofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-3-[4-[(2-Chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran |
| CAS | 915095-94-2 |
| Fórmula molecular | C17H16ClIO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Furan, 3-[4-[(2-chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro-, (3S)- (9CI, ACI), (3S)-3-[4-[(2-Chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran (ACI), (3S)-3-[4-[(2-Chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]oxolane, (S)-3-(4-(2-Chloro-5-iodobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran, (3S)-3-[4-[(2-Chloro-5-iodophenyl)methyl]phenoxy]tetrahydro-furan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16ClIO2/c18-17-6-3-14(19)10-13(17)9-12-1-4-15(5-2-12)21-16-7-8-20-11-16/h1-6,10,16H,7-9,11H2/t16-/m0/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(I)cc1Cc2ccc(O[C@H]3CCOC3)cc2 |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-[4-[(2-cloro-5-yodofenil)metil]fenoxi]oxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 414.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.9884 |