Learn More
(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-cloro-2-quinolinil)etenil]fenil]-4,5-dihidro-2-benzoxepin-1(3H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-4,5-dihydro-2-benzoxepin-1(3H)-one |
| CAS | 1100617-38-6 |
| Fórmula molecular | C27H20ClNO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Montelukast Impurity 17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H20ClNO2/c28-22-12-9-20-10-14-23(29-25(20)17-22)13-8-18-4-3-6-21(16-18)26-15-11-19-5-1-2-7-24(19)27(30)31-26/h1-10,12-14,16-17,26H,11,15H2/b13-8+/t26-/m0/s1 |
| SMILES | Clc1ccc2ccc(\C=C\c3cccc(c3)[C@@H]4CCc5ccccc5C(=O)O4)nc2c1 |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-4,5-dihidro-3H-2-benzoxepin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 425.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.1183 |