Learn More
(3S)-3-(2-metilpropil)-pentanedioico ácido 1-éster metil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-3-(2-Methylpropyl)-pentanedioic Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 181289-25-8 |
| Fórmula molecular | C10H18O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pregabalin Impurity 17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O4/c1-7(2)4-8(5-9(11)12)6-10(13)14-3/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@@H](CC(C)C)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-(2-metaxi-2-oxoetil)-5-ácido metilhexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1205 |