Learn More
Clorhidrato de ácido [(3S)-3-[[(1S)-3-ciclohexil-1-(etoxicarbonil)propil]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-1-il]acético, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido [(3S)-3-[[(1S)-3-ciclohexil-1-(etoxicarbonil)propil]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-1-il]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((3S)-3-([(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 2775292-18-5 |
| Nombres de analitos o componentes | ((3S)-3-([(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H28 N2 O5 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, hydrochloride (1:1), (3R)-rel-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, (R*,S*)- (9CI), [(3S)-3-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetic Acid Hydrochloride, Benazepril Hydrochloride Imp. D (EP), Benazepril Imp. D (EP), Benazepril USP Related Compound D, Benazepril USP RC D, 3-(1-Ethoxycarbonyl-3-cyclohexyl-(1S)-propyl)amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride, Benazepril Related Compound D (USP), Benazepril Related Compound D as Hydrochloride, Benazepril Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Benazepril Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[(3R)-3-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-1-il]acético; clorhidrato |
| Mostrar más |