Learn More
Clorhidrato de ácido [(3S)-3-[[(1R)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-1-il]acético (clorhidrato de (1R,3S)-benazepril), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido [(3S)-3-[[(1R)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-1-il]acético (clorhidrato de (1R,3S)-benazepril)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride |
| CAS | 86541-77-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C24 H28 N2 O5 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benazepril Hydrochloride Imp. B (EP), Benazepril Imp. B (EP), Benazepril USP Related Compound B, Benazepril USP RC B, (3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Hydrochloride (1:1), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, [S-(R*,S*)]-, Benazepril Related Compound B as Hydrochloride, Benazepril Hydrochloride Impurity B as (1R,3S)-Enantiomer Hydrochloride, Benazepril Impurity B as (1R,3S)-Enantiomer Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[(3S)-3-[[(2R)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-1-il]acético; clorhidrato |
| Mostrar más |