Learn More
Ácido (3S)-10-fluoro-2,3-dihidro-3-metil-7-oxo-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-10-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 117620-84-5 |
| Fórmula molecular | C13H10FNO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-10-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10FNO4/c1-6-5-19-12-9(14)3-2-7-10(12)15(6)4-8(11(7)16)13(17)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,17,18)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1COc2c(F)ccc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 263.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.0594 |