Learn More
(3S)-1-cloro-3-tosilamido-7-amino-2-clorhidrato de heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10490311 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10185190 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10435485 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10490311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227950500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4272-74-6 | C14H22Cl2N2O3S | 369.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4272-74-6
Fórmula molecular C14H22Cl2N2O3S
Peso molecular (g/mol) 369.30
Número MDL MFCD00065395
Clave InChI YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Sinónimo tlck hydrochloride, tlck, s-n-7-amino-1-chloro-2-oxoheptan-3-yl-4-methylbenzenesulfonamide hydrochloride, 3s-1-chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride, n-alpha-p-tosyl-l-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, na-p-tosyl-l-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, c14h21cln2o3s hydrochloride, tosyl-l-lysyl-chloromethane hydrochloride, l-n-5-amino-1-chloroacetyl pentyl-p-toluenesulfonamide hydrochloride, p-toluenesulfonamide, n-5-amino-1-chloroacetyl pentyl-, hydrochloride, l
PubChem CID 73093
Nombre IUPAC N-[(3S)-7-amino-1-cloro-2-oxoheptan-3-il]-4-metilbenzonsulfonamida;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 161°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)4CH(NHSO2C6H4CH3)COCH2Cl·HCl
Cantidad 50 mg
Rotación específica -9.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.