Learn More
(3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol |
| CAS | 34583-34-1 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-, (+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-(+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-Quinuclidin-3-ol, (S)-(+)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-(+)-3-Quinuclidinol, (S)-(+)-Azabicyclo[2.2.2]octane-3-ol, (S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-3-Hydroxyquinuclidine, (S)-3-Quinuclidinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9H,1-5H2/t7-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CN2CCC1CC2 |
| Nombre IUPAC | (3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 127.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.1 |