Learn More
(3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ol ((3S)-3-quinuclidinol), Mikromol
Código de producto. 30457847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30457847 25 mg
1 options
Código de producto. 30457847 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1342.060025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ol ((3S)-3-quinuclidinol), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
CAS 34583-34-1
Nombres de analitos o componentes (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H13 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-, (+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-(+)-Quinuclidin-3-ol, (3S)-Quinuclidin-3-ol, (S)-(+)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-(+)-3-Quinuclidinol, (S)-(+)-Azabicyclo[2.2.2]octane-3-ol, (S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, (S)-3-Hydroxyquinuclidine, (S)-3-Quinuclidinol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9H,1-5H2/t7-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES O[C@@H]1CN2CCC1CC2
Nombre IUPAC (3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 127.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1 g/mol