Learn More
Diclorhidrato de (3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-amina (diclorhidrato de (3S)-3-aminoquinuclidina), Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de (3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-amina (diclorhidrato de (3S)-3-aminoquinuclidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride |
| CAS | 119904-90-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, hydrochloride (1:2), (3S)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (3S)- (9CI), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (S)-, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride, (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3(S)-Aminoquinuclidine dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CCC1CC2 |
| Nombre IUPAC | (3S)-quinuclidin-3-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |