Learn More
(3s)-1,3-Dimetilpiperazina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30368287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368287 10 mg 10 miligramos
30366647 50 mg 50 miligramos
30355459 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41493310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1152110-30-9
Fórmula molecular C6H14N2 • 2HCl
Peso molecular (g/mol) 187.11
Sinónimo (S)-1,3-Dimethylpiperazine dihydrochloride
Nombre IUPAC (S)-1,3-dimetilpiperazina clorhidrato
SMILES C[C@H]1CN(C)CCN1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3s)-1,3-Dimethylpiperazine Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2.2ClH/c1-6-5-8(2)4-3-7-6;;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.08