Learn More
(3S)-1,3-Bis-O-(terc-butildimetilsilil)-3-hidroxi-5,6-trans-vitamina D2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-1,3-Bis-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-3-hydroxy-5,6-trans-vitamin D2 |
| CAS | 111594-58-2 |
| Fórmula molecular | C40H72O2Si2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [[(1alpha,3beta,5E,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1,3-diyl]bis(oxy)]bis[(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H72O2Si2/c1-28(2)29(3)19-20-30(4)35-23-24-36-32(18-17-25-40(35,36)12)21-22-33-26-34(41-43(13,14)38(6,7)8)27-37(31(33)5)42-44(15,16)39(9,10)11/h19-22,28-30,34-37H,5,17-18,23-27H2,1-4,6-16H3/b20-19+,32-21+,33-22+/t29-,30+,34+,35+,36-,37-,40+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@H](C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C3=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(1S,3E,5R)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etiliden]-5-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-metilidenociclohexil]oxi-terc-butil-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 641.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 640.5071 |