Learn More
Ácido (3S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido (3S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 74163-81-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Quinapril Hydrochloride Imp. A (EP), Quinapril Imp. A (EP), (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Quinapril Hydrochloride Impurity A, Quinapril Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico |
| Mostrar más |