Learn More
Clorhidrato del ácido (3S)-1,2,3,4-tetrahidro-6,7-dimetoxi-3-isoquinolincarboxílico, TRC
Código de producto. 30423509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423509 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30423509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT293190100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
CAS 82586-62-7
Fórmula molecular C12 H15 N O4 . Cl H
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (3S)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 273.713
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.077