Learn More
Fosfato de dihidrógeno de (3RS)-N,N-Bis(1-metiletil)-3-fenil-3-(piridin-2-il)propan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Fosfato de dihidrógeno de (3RS)-N,N-Bis(1-metiletil)-3-fenil-3-(piridin-2-il)propan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3RS)-N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Dihydrogen Phosphate |
| CAS | 2731375-73-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (3RS)-N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Dihydrogen Phosphate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H28 N2 . H3 O4 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Disopyramide Imp. B (EP), (3RS)-N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Dihydrogen Phosphate, Disopyramide Imp. B (EP) as Dihydrogen Phosphate, Disopyramide Impurity B as Dihydrogen Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | CC(C)N(CCC(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C.OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | 3-fenil-N,N-di(propan-2-il)-3-piridin-2-ilpropan-1-amina; ácido fosfórico |
| Mostrar más |