Learn More
Clorhidrato de (3RS)-N-metil-3-fenil-3-[3-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (3RS)-N-metil-3-fenil-3-[3-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 79088-29-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 F3 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fluoxetine Hydrochloride Imp. C (EP), Fluoxetine Imp. C (EP), Fluoxetine USP Related Compound A, Fluoxetine USP RC A, (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Fluoxetine Related Compound A as Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Fluoxetine Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-11-10-16(13-6-3-2-4-7-13)22-15-9-5-8-14(12-15)17(18,19)20;/h2-9,12,16,21H,10-11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCC(Oc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-metil-3-fenil-3-[3-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |