Learn More
Clorhidrato de (3RS)-N-metil-3-fenil-3-[2-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina (isómero 2-trifluorometil de clorhidrato de fluoxetina), Mikromol™
Código de producto. 30462565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462565 4 x 25 mg -
17942196 100 mg 100 miligramos
17951446 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462565 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0256.1700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (3RS)-N-metil-3-fenil-3-[2-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina (isómero 2-trifluorometil de clorhidrato de fluoxetina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride
CAS 2243504-22-3
Nombres de analitos o componentes (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 F3 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (3RS)-N-Methyl-3-phenyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine Hydrochloride, 2-Trifluoromethylisomer of Fluoxetine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-15(13-7-3-2-4-8-13)22-16-10-6-5-9-14(16)17(18,19)20;/h2-10,15,21H,11-12H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNCCC(Oc1ccccc1C(F)(F)F)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-metil-3-fenil-3-[2-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 345.79
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1107 g/mol