Learn More
(3RS)-7-Cloro-5-(2-clorofenil)-2-oxo-2,3-dihidro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ilAcetato (Acetato de Lorazepam), Mikromol
Código de producto. 30463635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463635 25 mg
1 options
Código de producto. 30463635 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0071.070025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(3RS)-7-Cloro-5-(2-clorofenil)-2-oxo-2,3-dihidro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ilAcetato (Acetato de Lorazepam), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lorazepam Acetate
CAS 2848-96-6
Nombres de analitos o componentes Lorazepam Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H12 Cl2 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo ((3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl Acetate), Lorazepam Imp. B (EP), Lorazepam USP Related Compound A, Lorazepam USP RC A, (3RS)-7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-ylAcetate, Lorazepam Acetate, Lorazepam Related Compound A, Lorazepam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12Cl2N2O3/c1-9(22)24-17-16(23)20-14-7-6-10(18)8-12(14)15(21-17)11-4-2-3-5-13(11)19/h2-8,17H,1H3,(H,20,23)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)OC1N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
Nombre IUPAC acetato de [7-cloro-5-(2-clorofenil)-2-oxo-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-3-ilo]
Peso molecular (g/mol) 363.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.0225 g/mol