Learn More
Cloruro de (3RS)-6,8-dibromo-3-ciclohexil-3-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinazolin-3-io, Mikromol™
Descripción
Cloruro de (3RS)-6,8-dibromo-3-ciclohexil-3-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinazolin-3-io
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride |
| CAS | 1660957-93-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H21 Br2 N2 . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Bromhexine Hydrochloride Imp. E (EP), Bromhexine Imp. E (EP), 6,8-dibromo-3-cyclohexyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-methylquinazolinium Chloride (1:1), (3RS)-6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-3-ium Chloride, Bromhexine Hydrochloride Impurity E as Chloride, Bromhexine Impurity E as Chloride |
| SMILES | [Cl-].C[N+]1(CNc2c(Br)cc(Br)cc2C1)C3CCCCC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 424.61 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |