Learn More
Ácido (3RS)-5-amino-3-(4-clorofenil)-5-oxopentanoico, Mikromol™
Código de producto. 30050880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050880 100 mg 100 miligramos
30049856 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050880 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1235.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (3RS)-5-amino-3-(4-clorofenil)-5-oxopentanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid
CAS 1141-23-7
Nombres de analitos o componentes (3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 Cl N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (3RS)-5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-5-oxopentanoic Acid, Baclofen Imp. B (EP), Baclofen Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12ClNO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8(5-10(13)14)6-11(15)16/h1-4,8H,5-6H2,(H2,13,14)(H,15,16)
SMILES NC(=O)CC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-3-(4-clorofenil)-5-oxopentanoico
Peso molecular (g/mol) 241.67
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0506 g/mol