Learn More
(3RS)-4-(dimetilamino)-3-metil-2,2-difenilbutanonitrilo (isodidiavalo), Mikromol™
Código de producto. 18062480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18062480 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18062480 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0531.12
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(3RS)-4-(dimetilamino)-3-metil-2,2-difenilbutanonitrilo (isodidiavalo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isodidiavalo
CAS 1-2-6293
Nombres de analitos o componentes Isodidiavalo
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methadone Hydrochoride Imp. C (EP), (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile, Isodidiavalo, alpha-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneacetonitrile, 4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-Diphenyl-3-methyl-4-(dimethylamino)butyronitrile, NSC 9993, Tuso-Blandin, Methadone Imp. C (EP), Methadone Related Compound C, Methadone Hydrochloride Impurity C, Methadone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16H,14H2,1-3H3
SMILES CC(CN(C)C)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)-3-metil-2,2-difenilbutanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 278.39
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1783 g/mol