Learn More
Clorhidrato de (3RS)-4-(dimetilamino)-3-metil-2,2-difenilbutanonitrilo (clorhidrato de isodidiavalo), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (3RS)-4-(dimetilamino)-3-metil-2,2-difenilbutanonitrilo (clorhidrato de isodidiavalo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride (Isodidiavalo Hydrochloride) |
| CAS | 63867-26-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride (Isodidiavalo Hydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methadone Hydrochoride Imp. C (EP), Methadone Imp. C (EP), (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile Hydrochloride, Methadone Hydrochoride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Isodidiavalo Hydrochloride, Methadone Related Compound C as Hydrochloride, Methadone Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Methadone Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2.ClH/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18;/h4-13,16H,14H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN(C)C)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(dimetilamino)-3-metil-2,2-difenilbutanonitrilo;clorhidrato |
| Mostrar más |