Learn More
(3RS)-3-(dimetilamino)metil-9-metil-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona, Mikromol™
Descripción
(3RS)-3-(dimetilamino)metil-9-metil-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| CAS | 153139-56-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP), Ondansetron Imp. A (EP), Ondansetron USP Related Compound A, Ondansetron USP RC A, (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Related Compound A, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Ondansetron Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C |
| Nombre IUPAC | 3-[(dimetilamino)metil]-9-metil-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-ona |
| Mostrar más |