Learn More
Clorhidrato de (3RS)-3-(dimetilamino)metil-9-metil-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona, Mikromol™
Código de producto. 18082110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18082110 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18082110 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0252.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (3RS)-3-(dimetilamino)metil-9-metil-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride
CAS 119812-29-2
Nombres de analitos o componentes (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP), Ondansetron Imp. A (EP), Ondansetron USP Related Compound A, Ondansetron USP RC A, (3RS)-3-(Dimethylamino)methyl-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP) as Hydrochloride, 3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one monohydrochloride, GR 37896A, BP Ondansetron Impurity A, Ph Eur Ondansetron Impurity A, USP Ondanestron Related Compound A, ondansetron mannich compound (GR 37896A), Ondansetron Related Compound A as Hydrochloride, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity A as Hydrochloride, Ondansetron Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O.ClH/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3;/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C
Nombre IUPAC 3-[(dimetilamino)metil]-9-metil-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 292.8
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1342 g/mol