Learn More
Maleato de (3RS)-3-(4-cloro-fenil)-N-metil-3-(piridin-2-il)propan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Maleato de (3RS)-3-(4-cloro-fenil)-N-metil-3-(piridin-2-il)propan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylchlorphenamine Maleate |
| CAS | 22630-25-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethylchlorphenamine Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (3RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, Chlorpheniramine Related Compound C as Maleate, Chlorphenamine Maleate Impurity C as Maleate, Chlorphenamine Impurity C as Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 3-(4-clorofenil)-N-metil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina |
| Mostrar más |