Learn More
(3RS)-3-[(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona (N-demetilondansetrón), Mikromol™
Descripción
(3RS)-3-[(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona (N-demetilondansetrón)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3RS)-3-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (N-Demethylondansetron) |
| CAS | 99614-14-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (3RS)-3-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (N-Demethylondansetron) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H17 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. H (EP), Ondansetron Imp. H (EP), (3RS)-3-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, N-Demethylondansetron, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity H, Ondansetron Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17N3O/c1-11-18-8-9-20(11)10-12-6-7-15-16(17(12)21)13-4-2-3-5-14(13)19-15/h2-5,8-9,12,19H,6-7,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nccn1CC2CCc3[nH]c4ccccc4c3C2=O |
| Nombre IUPAC | 3-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-1,2,3,9-tetrahidrocarbazol-4-ona |
| Mostrar más |