Learn More
(3RS)-3-(2-Metoxi-5-metilfenil)-N,N-bis(1-metiletil)-3-fenilpropan-1-amina ((RS)-Tolterodina Metil Éter), Mikromol™
Descripción
(3RS)-3-(2-Metoxi-5-metilfenil)-N,N-bis(1-metiletil)-3-fenilpropan-1-amina ((RS)-Tolterodina Metil Éter)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine |
| CAS | 124935-88-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H33 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenepropanamine, 2-methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenyl-, 2-Methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenylbenzenepropanamine, N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine, N-[3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyl]-diisopropylamine, (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-N,N-bis(1-methylethyl)-3-phenylpropan-1-amine, Tolterodine Tartrate Imp. C (EP), Tolterodine Tartrate Impurity C, Tolterodine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H33NO/c1-17(2)24(18(3)4)15-14-21(20-10-8-7-9-11-20)22-16-19(5)12-13-23(22)25-6/h7-13,16-18,21H,14-15H2,1-6H3 |
| SMILES | COc1ccc(C)cc1C(CCN(C(C)C)C(C)C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-metoxi-5-metilfenil)-3-fenil-N,N-di(propan-2-il)propan-1-amina |
| Mostrar más |