Learn More
(3RS)-1,3-bis[4,-2-(metilpropil)fenil]butan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one |
| CAS | 2143535-25-3 |
| Fórmula molecular | C24 H32 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one, Ibuprofen Imp. H (EP), 1-Butanone, 1,3-bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]- (ACI), 1,3-Bis[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1-butanone (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O/c1-17(2)14-20-6-10-22(11-7-20)19(5)16-24(25)23-12-8-21(9-13-23)15-18(3)4/h6-13,17-19H,14-16H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)CC(=O)c2ccc(CC(C)C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis[4-(2-metilpropil)fenil]butan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 336.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.2453 |