Learn More
(3RS)-1,3-bis[4-(2-metilpropil)fenil]butan-1-ona, Mikromol™
Código de producto. 17973796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17973796 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17973796 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.30
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(3RS)-1,3-Bis[4-(2-metilpropil)fenil]butan-1-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one
CAS 2143535-25-3
Nombres de analitos o componentes (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C24 H32 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (3RS)-1,3-Bis[4-(2-methyl-propyl)phenyl]butan-1-one, Ibuprofen Imp. H (EP), Ibuprofen Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O/c1-17(2)14-20-6-10-22(11-7-20)19(5)16-24(25)23-12-8-21(9-13-23)15-18(3)4/h6-13,17-19H,14-16H2,1-5H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)CC(=O)c2ccc(CC(C)C)cc2
Nombre IUPAC 1,3-bis[4-(2-metilpropil)fenil]butan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 336.51
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.2453 g/mol