Learn More
Éster etílico del ácido (3R-trans)-[3,5-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]ciclohexilideno]-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R-trans)-(3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)cyclohexylidene)-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 139356-36-8 |
| Fórmula molecular | C22H44O4Si2 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 2-[(3R,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclohexylidene]-acetic Acid Ethyl Ester, [(3R,5R)-3,5-bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclohexylidene]-acetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H44O4Si2/c1-12-24-20(23)15-17-13-18(25-27(8,9)21(2,3)4)16-19(14-17)26-28(10,11)22(5,6)7/h15,18-19H,12-14,16H2,1-11H3/t18-,19-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C=C1C[C@H](C[C@@H](C1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[(3R,5R)-3,5-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]ciclohexilideno]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 428.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.2778 |