Learn More
Óxido de (3R-trans)-[2-[3,5-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]ciclohexilideno]etil]difenilfosfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R-trans)-(2-(3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)cyclohexylidene)ethyl)diphenyl-phosphine Oxide |
| CAS | 139356-39-1 |
| Fórmula molecular | C32H51O3PSi2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [2-[(3R,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclohexylidene]ethyl]diphenyl-phosphine Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H51O3PSi2/c1-31(2,3)37(7,8)34-27-23-26(24-28(25-27)35-38(9,10)32(4,5)6)21-22-36(33,29-17-13-11-14-18-29)30-19-15-12-16-20-30/h11-21,27-28H,22-25H2,1-10H3/t27-,28-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1C[C@@H](CC(=CCP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | terc-butil-[(1R,3R)-3-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-(2-difenilfosforiletilideno)ciclohexil]oxi-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 570.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 570.3114 |