Learn More
(3R)-tetrahidrofurano-3-il 4-metilbenzenosulfonato, TRC
Código de producto. 30179786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179786 1 g 1 g
30180242 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3102601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219823-47-9
Fórmula molecular C11H14O4S
Peso molecular (g/mol) 242.29
Sinónimo (R)-Toluene-4-sulfonic Acid Tetrahydrofuran-3-yl Ester, (3R)-Tetrahydro-3-furanol 4-Methylbenzenesulfonate;
Nombre IUPAC [(3R)-oxolán-3-il] 4-metilbencenosulfonato
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[C@@H]2CCOC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R)-Tetrahydrofuran-3-yl 4-Methylbenzenesulfonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O4S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(12,13)15-10-6-7-14-8-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0613
Porcentaje de pureza >95%