Learn More
(3R,S)-oxidosqualeno (>90%), TRC
Código de producto. 30416043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416043 2.5 mg
30415203 1 mg
30413494 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8468152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7200-26-2
Fórmula molecular C30H50O
Peso molecular (g/mol) 426.72
Sinónimo 2,2-Dimethyl-3-[(3E,7E,11E,15E)-3,7,12,16,20-pentamethyl-3,7,11,15,19-heneicosapentaen-1-yl]oxirane, (all-E)-22,23-Epoxy-2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18-tetracosapentaene, 2,2-Dimethyl-3-[(3E,7E,11E,15E)-3,7,12,16,20-pentamethyl-3,7,11,15,19-heneicosapentaenyl]oxirane, (R,S)-Squalene 2,3-epoxide, (RS)-2,3-Epoxy-2,3-dihydrosqualene, (±)-2,3-Epoxysqualene, (±)-Squalene oxide, 2,3-Epoxysqualene, 2,3-Oxidosqualene, Squalene 2,3-epoxide, Squalene 2,3-oxide, Squalene epoxide, Squalene oxide
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-3-[(3E,7E,11E,15E)-3,7,12,16,20-pentametilhenicosa-3,7,11,15,19-pentaenil]oxirano
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC1OC1(C)C)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,S)-Oxidosqualene
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O/c1-24(2)14-11-17-27(5)20-12-18-25(3)15-9-10-16-26(4)19-13-21-28(6)22-23-29-30(7,8)31-29/h14-16,20-21,29H,9-13,17-19,22-23H2,1-8H3/b25-15+,26-16+,27-20+,28-21+
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.3862