Learn More
(3R-cis)-Tetrahidro-3-triclorometil-1H,3H-pirrolo[1,2-c]oxazol-1-ona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486300 5 g 5 g
11476300 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27164.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97538-67-5
Fórmula molecular C7H8Cl3NO2
Peso molecular (g/mol) 244.496
Número MDL MFCD08274464
Clave InChI GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
Sinónimo 3r,7as-3-trichloromethyl tetrahydropyrrolo 1,2-c oxazol-1 3h-one, 2r,5s-2-trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo 3.3.0 octan-4-one, 3r,7as-3-trichloromethyl-hexahydropyrrolo 1,2-c 1,3 oxazol-1-one, 2r,5s-2-trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo 3,3,0 octane-4-one, 3r,7as-3-trichloromethyl-tetrahydro-3h-pyrrolo 1,2-c 1,3 oxazol-1-one, l-proline-chloral condensation product, 3r-trichloromethyl-cis-tetrahydropyrrolo 1,2-c oxazol-1-one, 2r,5s-2-trichloromethyl-1-aza-3-oxabicyclo 3.3.0 octan-4-one, 3r,7as-3-trichloromethyl-tetrahydro-pyrrolo 1,2-c oxazol-1-one, 3r,7as-3-trichloromethyl-tetrahydropyrrolo 1,2-c oxazol-1 3h-one
PubChem CID 10944680
Nombre IUPAC (3R,7AS)-3-(triclorometil)-5,6,7,7a-tetrahidro-3H-pirrolo[1,2-c][1,3]oxazol-1-ona
SMILES C1CC2C(=O)OC(N2C1)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R-cis)-Tetrahydro-3-trichloromethyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one
Punto de fusión 109°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Rotación óptica −2.9° (c= 1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.51
Porcentaje de pureza 98%