Learn More
(3R-cis)-Dihidro-3-hidroxi-4-(fenilmetoxi)-2(3H)-furanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R-cis)-Dihydro-3-hydroxy-4-(phenylmethoxy)-2(3H)-furanone |
| CAS | 169738-14-1 |
| Fórmula molecular | C11H12O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3R,4R)-4-(Benzyloxy)-3-hydroxydihydrofuran-2(3H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O4/c12-10-9(7-15-11(10)13)14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10,12H,6-7H2/t9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](COC1=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (3R,4R)-3-hidroxi-4-fenilmetoxioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0736 |