Learn More
(3R-cis)-(-)-3-Isopropil-7a-metiltetrahidropirrolo-[2,1-b]oxazol-5(6H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10215831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215831 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10215831
Marca: Thermo Scientific Acros 326492500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R-cis)-(-)-3-Isopropyl-7a-methyltetrahydropyrrolo-[2, 1-b]oxazol-5(6H)-one
Nombre de nota 97%
CAS 123808-97-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 82°C (0.7 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H17NO2
Índice de refracción 1.4720 to 1.474
Número MDL MFCD00269679
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica −93° (20°C c=4,EtOH)
Rotación específica -93
Sinónimo 3r,7as-3-isopropyl-7a-methyltetrahydropyrrolo 2,1-b oxazol-5 6h-one, 3r,7as-7a-methyl-3-propan-2-yl-2,3,6,7-tetrahydropyrrolo 2,1-b 1,3 oxazol-5-one, 3r-cis---3-isopropyl-7a-methyltetrahydropyrrolo 2,1-b oxazol-5 6h-one, 3r,7as-3-isopropyl-7a-methyl-tetrahydropyrrolo 2,1-b 1,3 oxazol-5-one, 3r,7as-7a-methyl-3-propan-2-yl tetrahydropyrrolo 2,1-b 1,3 oxazol-5 6h-one, 3r,7as-7a-methyl-3-propan-2-yl-2,3,6,7-tetrahydropyrrolo 2,1-b oxazol-5-one
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dichloromethane,chloroform
Clave InChI NUUDVADIQSLTCN-WPRPVWTQSA-N
SMILES CC(C)C1COC2(N1C(=O)CC2)C
Nombre IUPAC (3R,7aS)-7a-metil-3-propan-2-il-2,3,6,7-tetrahidropirrolo[2,1-b][1,3]oxazol-5-ona
Peso molecular (g/mol) 183.25
PubChem CID 928831
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3R-cis)-(-)-3-Isopropyl-7a-methyltetrahydropyrrolo-¢2,1-b!oxazol-5(6H)-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.