Learn More
Diclorhidrato de (3R)-aminoquinuclidina, TRC
Código de producto. 30319911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319911 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30319911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6291951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R)-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 123536-14-1
Fórmula molecular C7 H14 N2 . 2 Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo (R)-(+)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@H]1CN2CCC1CC2
Nombre IUPAC (3R)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-amina; dihidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 199.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0691