Learn More
Ácido (3R)-9,10-difluoro-2,3-dihidro-3-metil-7-oxo-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-carboxílico (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 110548-07-7 |
| Fórmula molecular | C13H9F2NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | FC1=C(OC[C@@H](C)N2C=C(C(O)=O)C3=O)C2=C3C=C1F |
| Peso molecular (g/mol) | 281.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.05 |