Learn More
(3R,7aS)-tetrahidro-3-fenil-3H,5H-pirrolo[1,2-c]oxazol-5-ona, TRC
Código de producto. 30409514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409514 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30409514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT295690250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one
CAS 103201-79-2
Fórmula molecular C12H13NO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo (+)-(3R,7aS)-Tetrahydro-3-phenyl-3H,5H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-5-one
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO2/c14-11-7-6-10-8-15-12(13(10)11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8H2/t10-,12+/m0/s1
SMILES O=C1CC[C@H]2CO[C@@H](N12)c3ccccc3
Nombre IUPAC (3R,7aS)-3-fenil-3,6,7,7a-tetrahidro-1H-pirrolo[1,2-c][1,3]oxazol-5-ona
Peso molecular (g/mol) 203.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0946