Learn More
Éster terc-butílico de (3R,5S)-fluvastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,5S)-Fluvastatin tert-Butyl Ester |
| CAS | 194934-96-8 |
| Fórmula molecular | C28 H34 F N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H34FNO4/c1-18(2)30-24-9-7-6-8-23(24)27(19-10-12-20(29)13-11-19)25(30)15-14-21(31)16-22(32)17-26(33)34-28(3,4)5/h6-15,18,21-22,31-32H,16-17H2,1-5H3/b15-14+/t21-,22-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)n1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (E,3R,5S)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-propan-2-ilindol-2-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 467.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.2472 |