Learn More
(3R,5S)-Atorvastatina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30135104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135104 5 mg 5 miligramos
30005581 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7917255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131275-93-9
Fórmula molecular C33 H34 F N2 O5 . Na
Peso molecular (g/mol) 580.62
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, monosodium salt, (R*,S*)- (9CI), (3RS,5SR)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid sodium salt, Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. B (EP) as Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (3R,5S)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propano-2-ilpirrrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
SMILES [Na+].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,5S)-Atorvastatin sodium salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H35FN2O5.Na/c1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;+1/p-1/t26-,27+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.2349