Learn More
Éster terc-butílico del ácido (3R,5S)-6-cloro-3,5-dihidroxihexanoico (~90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 154026-93-4 |
| Fórmula molecular | C10 H19 Cl O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Hexanoic acid, 6-chloro-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R,5S)-, Hexanoic acid, 6-chloro-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,S*)]-, 1,1-Dimethylethyl (3R,5S)-6-chloro-3,5-dihydroxyhexanoate, (3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoic acid tert-butyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19ClO4/c1-10(2,3)15-9(14)5-7(12)4-8(13)6-11/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCl |
| Nombre IUPAC | (3R,5S)-6-cloro-3,5-dihidroxihexanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 238.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0972 |